3-Thiopheneboronic acid pinacol ester 96%
BLDPBD12255-1GEA 25 EUR
BLDPBD12255-1G BLDPBD12255-5G BLDPBD12255-10G BLDPBD12255-250MG BLDPBD12255-25G
3-Thiopheneboronic acid pinacol ester 96%
3-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₀H₁₅BO₂S
MW: 210,1009 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663893
Núm. CAS: 214360-70-0