3,7-Dimethyloct-6-en-1-yl formate 95+%
|
|
BLDPBD121835-100GEA
27
EUR
BLDPBD121835-100G
BLDPBD121835-25G
BLDPBD121835-0.5G
BLDPBD121835-500G
3,7-Dimethyloct-6-en-1-yl formate 95+%
3,7-Dimethyloct-6-en-1-yl formate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ MW: 184,2753 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021050 Núm. CAS: 105-85-1 |