4-Methoxy-2-methylpyridine 98%
|
|
BLDPBD120577-5GEA
61
EUR
BLDPBD120577-5G
BLDPBD120577-10G
BLDPBD120577-1G
BLDPBD120577-25G
BLDPBD120577-100G
4-Methoxy-2-methylpyridine 98%
4-Methoxy-2-methylpyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₇H₉NO MW: 123,1500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06253892 Núm. CAS: 24103-75-1 |