4-Amino-N-(butylcarbamoyl)benzenesulphonamide 98%
|
|
BLDPBD120085-1GEA
269
EUR
BLDPBD120085-1G
BLDPBD120085-250MG
BLDPBD120085-100MG
4-Amino-N-(butylcarbamoyl)benzenesulphonamide 98%
4-Amino-N-(butylcarbamoyl)benzenesulphonamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₃S MW: 271,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025344 Núm. CAS: 339-43-5 |