EDTA calcium disodium salt 98+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD119656-500GEA 31 EUR
BLDPBD119656-500G BLDPBD119656-100G BLDPBD119656-25G
EDTA calcium disodium salt 98+%
EDTA calcium disodium salt
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₁₀H₁₂CaN₂Na₂O₈
MW: 374,2684 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148919
Núm. CAS: 62-33-9