Butyl cyclohexyl phthalate 95%
|
|
BLDPBD119139-1GEA
335
EUR
BLDPBD119139-1G
BLDPBD119139-250MG
BLDPBD119139-100MG
Butyl cyclohexyl phthalate 95%
Butyl cyclohexyl phthalate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₈H₂₄O₄ MW: 304,3800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00152312 Núm. CAS: 84-64-0 |