5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 98%
BLDPBD11904-1GEA 34 EUR
BLDPBD11904-0.025G BLDPBD11904-1G BLDPBD11904-5G BLDPBD11904-25G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 98%
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067874
Núm. CAS: 10199-50-5