(S)-3-(3-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
|
|
BLDPBD117589-1GEA
119
EUR
BLDPBD117589-1G
BLDPBD117589-250MG
(S)-3-(3-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
(S)-3-(3-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₁₄H₁₈BrNO₄ MW: 344,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427924 Núm. CAS: 500770-76-3 |