(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
BLDPBD117512-250MGEA 50 EUR
BLDPBD117512-250MG BLDPBD117512-100MG BLDPBD117512-1G
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₁₄H₁₈BClNO₄
MW: 299,75 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427959
Núm. CAS: 500789-06-0