Bis(4-methylbenzyl) oxalate 97%
|
|
BLDPBD117314-25GEA
16
EUR
BLDPBD117314-25G
BLDPBD117314-500G
BLDPBD117314-5G
BLDPBD117314-0.025
BLDPBD117314-100G
Bis(4-methylbenzyl) oxalate 97%
Bis(4-methylbenzyl) oxalate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₈H₁₈O₄ MW: 298,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00266809 Núm. CAS: 18241-31-1 |