4,4,13,13-Tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane 12.5-15.5% S
|
|
BLDPBD117252-1GEA
6
EUR
BLDPBD117252-1G
BLDPBD117252-500G
BLDPBD117252-10G
BLDPBD117252-100G
BLDPBD117252-25G
BLDPBD117252-5G
4,4,13,13-Tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane 12.5-15.5% S
4,4,13,13-Tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₈H₄₂O₆S₂Si₂ MW: 474,8235 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05663903 Núm. CAS: 56706-10-6 |