1,2-Bis(4-bromophenyl)disulphane 98%
|
|
BLDPBD116976-1GEA
72
EUR
BLDPBD116976-1G
BLDPBD116976-250MG
BLDPBD116976-25G
BLDPBD116976-5G
1,2-Bis(4-bromophenyl)disulphane 98%
1,2-Bis(4-bromophenyl)disulphane
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₈Br₂S₂ MW: 376,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017832 Núm. CAS: 5335-84-2 |