Bis(2-methoxyethyl)phthalate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD116912-100GEA
40
EUR
BLDPBD116912-100G
BLDPBD116912-500G
BLDPBD116912-25G
BLDPBD116912-1000G
Bis(2-methoxyethyl)phthalate 98%
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₄H₁₈O₆ MW: 282,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00042842 Núm. CAS: 117-82-8 |