Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal 95%
|
|
BLDPBD116316-10GEA
54
EUR
BLDPBD116316-10G
BLDPBD116316-25G
BLDPBD116316-100G
BLDPBD116316-5G
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde dimethyl acetal
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ MW: 196,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082233 Núm. CAS: 127657-97-0 |