2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone 97%
|
|
BLDPBD11602-250MGEA
23
EUR
BLDPBD11602-250MG
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₈BrFO₂ MW: 247,0610 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03425169 Núm. CAS: 443914-95-2 |