Methyl 2-(((2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)amino)-3-nitrobenzoate 97%
|
|
BLDPBD115795-100MGEA
6
EUR
BLDPBD115795-100MG
BLDPBD115795-250MG
BLDPBD115795-1G
BLDPBD115795-5G
Methyl 2-(((2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)amino)-3-nitrobenzoate 97%
Methyl 2-(((2'-cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)amino)-3-nitrobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₂₂H₁₇N₃O₄ MW: 387,3881 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09029084 Núm. CAS: 139481-28-0 |