2-Amino-2-(2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
|
|
BLDPBD113885-250MGEA
38
EUR
BLDPBD113885-250MG
BLDPBD113885-5G
BLDPBD113885-1G
BLDPBD113885-100MG
2-Amino-2-(2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(2,6-difluorophenyl)acetic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ MW: 187,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07786876 Núm. CAS: 244187-05-1 |