(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(((3S,4R,4aS)-8-oxo-4-vinyl-3,4,4a,5,6,8-hexahydropyrano[3,4-c]pyran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl 3,3',5-trihydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate 97%
|
|
BLDPBD113763-100MGEA
228
EUR
BLDPBD113763-100MG
(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(((3S,4R,4aS)-8-oxo-4-vinyl-3,4,4a,5,6,8-hexahydropyrano[3,4-c]pyran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl 3,3',5-trihydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate 97%
(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(((3S,4R,4aS)-8-oxo-4-vinyl-3,4,4a,5,6,8-hexahydropyrano[3,4-c]pyran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl 3,3',5-trihydroxy-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₉H₃₀O₁₃ MW: 586,5407 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06656289 Núm. CAS: 21018-84-8 |