4-Iodo-1,2-dimethoxybenzene 97%
|
|
BLDPBD11186-1GEA
10
EUR
BLDPBD11186-1G
BLDPBD11186-500G
BLDPBD11186-10G
BLDPBD11186-5G
BLDPBD11186-100G
BLDPBD11186-25G
4-Iodo-1,2-dimethoxybenzene 97%
4-Iodo-1,2-dimethoxybenzene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₉IO₂ MW: 264,0603 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00094416 Núm. CAS: 5460-32-2 |