8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
|
|
BLDPBD111446-25GEA
665
EUR
BLDPBD111446-25G
BLDPBD111446-250MG
BLDPBD111446-0.025
BLDPBD111446-5G
BLDPBD111446-1G
8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
8-Nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₅N₃O₂ MW: 163,1335 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08056674 Núm. CAS: 52310-46-0 |