8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
BLDPBD111425-250MGEA 14 EUR
BLDPBD111425-250MG BLDPBD111425-100MG BLDPBD111425-1G BLDPBD111425-5G
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₈H₈N₂
MW: 132,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663805
Núm. CAS: 874-10-2