8-Fluoro-5-nitroquinoline 98%
|
|
BLDPBD111286-1GEA
168
EUR
BLDPBD111286-1G
BLDPBD111286-100MG
BLDPBD111286-250MG
BLDPBD111286-5G
8-Fluoro-5-nitroquinoline 98%
8-Fluoro-5-nitroquinoline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₅FN₂O₂ MW: 192,1466 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09048716 Núm. CAS: 94832-39-0 |