Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico 98%
BLDPBD11030-100GEA 58 EUR
BLDPBD11030-100G BLDPBD11030-10G BLDPBD11030-500G BLDPBD11030-5G BLDPBD11030-25G
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico 98%
Ácido (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-clorofenil)acetico
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798429
Núm. CAS: 52950-18-2