Methyl 6-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate 98%
|
|
BLDPBD109719-250MGEA
86
EUR
BLDPBD109719-250MG
BLDPBD109719-1G
BLDPBD109719-100MG
Methyl 6-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 6-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₀O₂S MW: 206,2600 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11044570 Núm. CAS: 82787-72-2 |