6-Methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
|
|
BLDPBD109696-250MGEA
37
EUR
BLDPBD109696-250MG
BLDPBD109696-100MG
BLDPBD109696-1G
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95%
6-Methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186,1300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01570786 Núm. CAS: 13600-49-2 |