6-Iodo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 98%
|
|
BLDPBD109377-100MGEA
19
EUR
BLDPBD109377-100MG
BLDPBD109377-5G
BLDPBD109377-250MG
BLDPBD109377-1G
6-Iodo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 98%
6-Iodo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₉IO MW: 272,0800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09751536 Núm. CAS: 340825-13-0 |