6-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 97%
|
|
BLDPBD109373-250MGEA
21
EUR
BLDPBD109373-250MG
BLDPBD109373-1G
BLDPBD109373-25G
BLDPBD109373-5G
6-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 97%
6-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₄IN₃ MW: 245,021 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797552 Núm. CAS: 614750-84-4 |