5-Chloro-6-hydroxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one 95+%
|
|
BLDPBD109338-250MGEA
324
EUR
BLDPBD109338-250MG
BLDPBD109338-100MG
BLDPBD109338-1G
BLDPBD109338-5G
5-Chloro-6-hydroxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one 95+%
5-Chloro-6-hydroxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185,5700 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00143502 Núm. CAS: 1750-45-4 |