2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one 98%
|
|
BLDPBD109306-1GEA
166
EUR
BLDPBD109306-1G
BLDPBD109306-250MG
BLDPBD109306-100MG
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one 98%
2-(Methylamino)-1H-purin-6(7H)-one
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₇N₅O MW: 165,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00127896 Núm. CAS: 10030-78-1 |