4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
|
|
BLDPBD10927-100MGEA
46
EUR
BLDPBD10927-100MG
BLDPBD10927-250MG
BLDPBD10927-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₆BrFO MW: 217,0400 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07782048 Núm. CAS: 916792-23-9 |