6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD108932-100GEA
144
EUR
BLDPBD108932-0.025
BLDPBD108932-100G
BLDPBD108932-5G
BLDPBD108932-25G
BLDPBD108932-1G
BLDPBD108932-500G
BLDPBD108932-10G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine 97%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₄ClN₃ MW: 153,5691 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07778345 Núm. CAS: 6775-78-6 |