6-Chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine 97%
BLDPBD108684-1GEA 109 EUR
BLDPBD108684-1G BLDPBD108684-250MG BLDPBD108684-5G
6-Chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine 97%
6-Chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₇H₄ClF₂NO₂
MW: 207,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972803
Núm. CAS: 73051-44-2