5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
|
|
BLDPBD107343-25GEA
227
EUR
BLDPBD107343-25G
BLDPBD107343-10G
BLDPBD107343-1G
BLDPBD107343-5G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₆H₅NS MW: 123,1756 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01434334 Núm. CAS: 72835-25-7 |