2-Isobutyl-4-methylthiazole 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10715-25GEA 26 EUR
BLDPBD10715-25G BLDPBD10715-5G
2-Isobutyl-4-methylthiazole 98%
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₁₃NS
MW: 155,2605 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053138
Núm. CAS: 61323-24-8