2-Methoxy-N-methyaniline 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10679-250MGEA 10 EUR
BLDPBD10679-250MG BLDPBD10679-0.025G BLDPBD10679-1G BLDPBD10679-100G BLDPBD10679-5G BLDPBD10679-10G BLDPBD10679-25G
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
2-Methoxy-N-methyaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1790 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093822
Núm. CAS: 10541-78-3