Zinc(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate 98%
|
|
BLDPBD106052-1000GEA
25
EUR
BLDPBD106052-1000G
BLDPBD106052-1G
BLDPBD106052-500G
BLDPBD106052-100G
Zinc(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate 98%
Zinc(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₂₂O₁₄Zn MW: 455,70 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037230 Núm. CAS: 4468-02-4 |