(Z)-Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetate 97%
|
|
BLDPBD10594-10GEA
19
EUR
BLDPBD10594-10G
BLDPBD10594-25G
BLDPBD10594-5G
(Z)-Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetate 97%
(Z)-Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₉N₃O₃S MW: 215,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010415 Núm. CAS: 64485-82-1 |