Benzyl glycidyl ether 98%
|
|
BLDPBD105469-5GEA
9
EUR
BLDPBD105469-5G
BLDPBD105469-25G
BLDPBD105469-10G
Benzyl glycidyl ether 98%
Benzyl glycidyl ether
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2011 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00068664 Núm. CAS: 2930-05-4 |