5-Nitrobenzoxazole 98%
|
|
BLDPBD104962-1GEA
17
EUR
BLDPBD104962-1G
BLDPBD104962-10G
BLDPBD104962-25G
BLDPBD104962-5G
BLDPBD104962-100G
5-Nitrobenzoxazole 98%
5-Nitrobenzoxazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₇H₄N₂O₃ MW: 164,1183 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01359855 Núm. CAS: 70886-33-8 |