5-Methylpyrazine-2-carboxamide 98%
|
|
BLDPBD104899-250MGEA
15
EUR
BLDPBD104899-250MG
BLDPBD104899-5G
BLDPBD104899-25G
BLDPBD104899-1G
5-Methylpyrazine-2-carboxamide 98%
5-Methylpyrazine-2-carboxamide
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₇N₃O MW: 137,1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190581 Núm. CAS: 5521-57-3 |