Ethyl 5-methyl-1H-indazole-3-carboxylate 96%
|
|
BLDPBD104658-1GEA
288
EUR
BLDPBD104658-1G
BLDPBD104658-250MG
BLDPBD104658-100MG
Ethyl 5-methyl-1H-indazole-3-carboxylate 96%
Ethyl 5-methyl-1H-indazole-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659781 Núm. CAS: 1908-01-6 |