5-Chloro-3-iodo-2-methylaniline 98%
|
|
BLDPBD103509-100MGEA
33
EUR
BLDPBD103509-100MG
BLDPBD103509-1G
BLDPBD103509-250MG
5-Chloro-3-iodo-2-methylaniline 98%
5-Chloro-3-iodo-2-methylaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₇H₇ClIN MW: 267,5000 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08690116 Núm. CAS: 870606-29-4 |