5-Cloro-2-pentanona 97% estabilizado
|
|
Estabilización:
Stabilised with potassium carbonate
BLDPBD103473-25GEA
7
EUR
BLDPBD103473-25G
BLDPBD103473-5G
BLDPBD103473-500G
BLDPBD103473-100G
5-Cloro-2-pentanona 97% estabilizado
5-Cloro-2-pentanona
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₅H₉ClO MW: 120,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00001008 Núm. CAS: 5891-21-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...