2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD10341-10GEA
7
EUR
BLDPBD10341-10G
BLDPBD10341-100G
BLDPBD10341-25G
BLDPBD10341-500G
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid 98%
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₄S MW: 270,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007931 Núm. CAS: 2736-23-4 |