5-Chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
|
|
BLDPBD103298-250MGEA
23
EUR
BLDPBD103298-250MG
BLDPBD103298-5G
BLDPBD103298-1G
5-Chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Chloro-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₇H₃ClF₂O₂ MW: 192,54 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04972706 Núm. CAS: 72769-08-5 |