5-Chloro-1H-indazole 98%
|
|
BLDPBD103184-25GEA
379
EUR
BLDPBD103184-25G
BLDPBD103184-5G
BLDPBD103184-100MG
BLDPBD103184-10G
BLDPBD103184-250MG
BLDPBD103184-100G
BLDPBD103184-1G
5-Chloro-1H-indazole 98%
5-Chloro-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₇H₅ClN₂ MW: 152,5800 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00022785 Núm. CAS: 698-26-0 |