2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD10314-1GEA
37
EUR
BLDPBD10314-1G
2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole 97%
2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole
Formula:
C₇H₄N₂O₂S₂ MW: 212,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00041850 Núm. CAS: 4845-58-3 |