5-Bromo-N,N-dimethylnicotinamide 95%
BLDPBD103081-1GEA 38 EUR
BLDPBD103081-1G BLDPBD103081-10G BLDPBD103081-5G
5-Bromo-N,N-dimethylnicotinamide 95%
5-Bromo-N,N-dimethylnicotinamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₉BrN₂O
MW: 229,0739 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01788370
Núm. CAS: 292170-96-8