5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 96%
BLDPBD103048-10GEA 167 EUR
BLDPBD103048-10G BLDPBD103048-5G BLDPBD103048-25G BLDPBD103048-1G BLDPBD103048-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 96%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275698
Núm. CAS: 69214-09-1