5-Bromo-3-iodo-1H-indazole 98%
|
|
BLDPBD102886-1GEA
10
EUR
BLDPBD102886-1G
BLDPBD102886-10G
BLDPBD102886-250MG
BLDPBD102886-5G
BLDPBD102886-25G
BLDPBD102886-100G
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole 98%
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₇H₄BrIN₂ MW: 322,9300 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07781637 Núm. CAS: 459133-66-5 |